Documents
R104582
3-BENZYL-7-(2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHOXY)-4,8-DIMETHYL-2H-CHROMEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H24O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.489
Numéro MDL:
Autres remarques