Key Documents
R104426
ETHYL ((3,4-DIMETHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.292
Numéro MDL:
Autres remarques