Principaux documents
R103527
3-((2,3,4,5,6-PENTAFLUOROBENZYL)OXY)-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H11F5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.3
Numéro MDL:
Autres remarques