Principaux documents
R103462
METHYL ((5-(2-METHOXY-2-OXOETHOXY)-4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.301
Numéro MDL:
Autres remarques