Principaux documents
R103039
7-((2-CHLOROBENZYL)OXY)-2,3-DIHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.783
Numéro MDL:
Autres remarques