Principaux documents
R102830
6-CHLORO-2-OXO-4-PHENYL-2H-CHROMEN-7-YL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.728
Numéro MDL:
Autres remarques