Key Documents
R100757
2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)QUINUCLIDIN-3-ONE HYDRAZONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.218
Numéro MDL:
Autres remarques