QBD11581
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Synonyme(s) :
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-Zm-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>90% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable