QBD11305
Amino-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-acid
778,00 $
About This Item
778,00 $
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C102H204N2O51/c103-3-7-110-11-15-114-19-23-118-27-31-122-35-39-126-43-47-130-51-55-134-59-63-138-67-71-142-75-79-146-83-87-150-91-95-154-99-97-152-93-89-148-85-81-144-77-73-140-69-65-136-61-57-132-53-49-128-45-41-124-37-33-120-29-25-116-21-17-112-13-9-
Clé InChI
FCQAQQLROKWRBB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable