Principaux documents
QBD11029
Sigma-Aldrich
TFP-dPEG ®13-DSPE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C77H138F4NO24P
Poids moléculaire :
1568.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit QBD11029 Contacter notre Service technique
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Groupe fonctionnel
phospholipid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(cc(c(c1OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCO[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O)F)F)F
InChI
1S/C77H138F4NO24P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-72(84)102-66-68(105-73(85)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)67-104-107(87,88)103-40-37-82-71(83)35-38-89-41-43-91-45-47-93-49-51-95-53-55-97-57-59-99-61-63-101-64-62-100-60-58-9
Clé InChI
RILLZKZQGNQTCL-GMHPVODTSA-N
Caractéristiques et avantages
TFP-dPEG®₁₃-DSPE is a micelle building block which can react with a free amine through the TFP ester.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable