Principaux documents
QBD10644
Sigma-Aldrich
Lipoamido-dPEG®36-TFP ester
>90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Lipoamido-PEG-TFP ester, Lipoamido-PEG36-TFP ester, TFP-PEG1500-Lipoamide
100 MG
1 110,00 $
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
1 110,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C89H163F4NO39S2
Poids moléculaire :
2011.35
Code UNSPSC :
12352108
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 110,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90% (HPLC)
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Lipoamido-dPEG36-TFP ester is a monodispersed, crosslinking PEGylation reagent that joins free amines to metal surfaces. The discrete PEG (dPEG) portion of this crosslinker is comparable to a PEG1500. The single molecular weight, discrete-chain-length polyethylene glycol (dPEG) product consists of alpha-lipoic acid and a 2,3,5,6-tetrafluorophenol (TFP) ester on opposite ends of a 120 atoms-long (136.1 Å) dPEG spacer. The lipoic acid group forms two (2) coordinate covalent bonds (dative bonds) with metal, especially gold and silver. The TFP ester reacts with free amines to form amide bonds. This product has been utilized for sensor development, peptide or protein immobilization on metal surfaces, and the formation of self-assembled monolayers (SAMs).
Informations légales
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable