Principaux documents
Q205
Sigma-Aldrich
p-Quaterphenyl
98%
Synonyme(s) :
Benzerythrene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4C6H4C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.40
Numéro Beilstein :
1912745
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
428 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
>300 °C (lit.)
λmax
298 nm
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
Clé InChI
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mingliang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 148-155 (2014-09-25)
One-pot synthesis of surface-confined ionic liquid functionalized silica spheres was proposed using N-(3-aminopropyl)imidazole, γ-isopropyltriethoxysilane and 1-bromooctadecane as starting materials. The surface modification of the silica spheres was successful with a high surface density of octadecylimidazolium, enabling the utilization of this