Principaux documents
PL800GB-9-6
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 6 in. ports)
1 PAIR
972,00 $
972,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PAIR
972,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
972,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
butyl rubber
Taille
9 (for 6 in. ports)
Caractéristiques
reusable
Conditionnement
pack of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Plas-Labs 800GB-9-6
Description générale
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.