Principaux documents
PH013909
5-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxalate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H27NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.441