Principaux documents
PH013757
N-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H16ClNO4S2
Poids moléculaire :
289.802
Numéro MDL:
Autres remarques