Principaux documents
PH012407
N-methyl-3-(2-methylphenoxy)-N-[3-(2-methylphenoxy)propyl]-1-propanamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H30ClNO2
Poids moléculaire :
363.932