Principaux documents
PH011739
5,7-diphenyl-1,3-diazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-6-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.395
Numéro MDL:
Autres remarques