Principaux documents
PH011700
(1E)-1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl)ethanone oxime
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.259
Numéro MDL:
Autres remarques