Principaux documents
PH011690
4,9-dimethoxy-5-oxo-5H-furo[3,2-g]chromene-7-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.232
Numéro MDL:
Autres remarques