MilliporeSigma
Get 22% off for Pi Day through March 31.Save Now
PH011663
2,4,6-tris(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6Cl9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.164
MDL number:
Service technique