Principaux documents
PH011493
Sigma-Aldrich
4-Formylphenyl butyrate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12O3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(CCC)OC1=CC=C(C=O)C=C1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-3-11(13)14-10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,2-3H2,1H3