Principaux documents
PH011472
{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl}acetic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7F3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.214
Numéro MDL:
Autres remarques