Principaux documents
PH011459
2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.096
Numéro MDL:
Autres remarques