Principaux documents
PH011238
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9FN2O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=[N+]([O-])C1=CC(F)=CC=C1NCC
InChI
1S/C8H9FN2O2/c1-2-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11(12)13/h3-5,10H,2H2,1H3