Principaux documents
PH011081
Sigma-Aldrich
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H9NO2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
N#CCOC(C=C1)=CC=C1OC
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-7-6-10/h2-5H,7H2,1H3