Principaux documents
PH011028
ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H9NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.219
Numéro MDL:
Autres remarques