Principaux documents
PH010832
N-(5-chloro-2-methylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.708
Numéro MDL:
Autres remarques