Principaux documents
PH010802
2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(2-furyl)ethanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9NO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.35
Numéro MDL:
Autres remarques