Principaux documents
PH010514
Sigma-Aldrich
3-Nitro-4-(propylamino)benzonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11N3O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=[N+]([O-])C1=CC(C#N)=CC=C1NCCC
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-2-5-12-9-4-3-8(7-11)6-10(9)13(14)15/h3-4,6,12H,2,5H2,1H3