Principaux documents
PH010308
4-bromo-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H5BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.481
Numéro MDL:
Autres remarques