Principaux documents
PH010127
N-[4-(1H-benzimidazol-2-yl)phenyl]-N,N-dimethylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.307
Numéro MDL:
Autres remarques