Principaux documents
PH009947
(2-amino-5-chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.674
Numéro MDL:
Autres remarques