Principaux documents
PH009887
ethyl 1H-benzimidazol-2-ylacetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.