Principaux documents
PH009723
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrazine 1,4-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352119
Chaîne SMILES 
CC1=C[N+]([O-])=CC=[N+]1[O-]
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3