Key Documents
PH009652
ethyl 4,5-dioxo-2-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.237
Numéro MDL:
Autres remarques