Principaux documents
PH009555
5-methyl-3-phenyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.349
Numéro MDL:
Autres remarques