Principaux documents
PH009471
2-(4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.268
Numéro MDL:
Autres remarques