Key Documents
PH009444
1,3-dimethyl-1H-pyrimido[4,5-b]indole-2,4(3H,9H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.24
Numéro MDL:
Autres remarques