Principaux documents
PH009287
2-methyl-9H-dibenzo[b,f]imidazo[1,2-d][1,4]diazepine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.302
Numéro MDL:
Autres remarques