Principaux documents
PH009282
3-chloro-5,11-dihydro-6H-dibenzo[b,e]azepin-6-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.695
Numéro MDL:
Autres remarques