Principaux documents
PH009221
(1Z)-2,2-dimethyl-1-(2-thienyl)-1-propanone oxime
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.274
Numéro MDL:
Autres remarques