Principaux documents
PH009054
5-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.183
Numéro MDL:
Autres remarques