Principaux documents
PH008959
N-(4-{[(methylamino)carbonyl]amino}phenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.234
Numéro MDL:
Autres remarques