Documents
PH008551
3-(methylsulfanyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H5N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.178
Numéro MDL:
Autres remarques