Principaux documents
PH008495
4-{[amino(imino)methyl]amino}benzenesulfonic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H9N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.232
Numéro MDL:
Autres remarques