Documents
PH008419
8-benzyl-3-methyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.296
Numéro MDL:
Autres remarques