Principaux documents
PH008396
Sigma-Aldrich
N(1),N(2)-Di(2-pyridinyl)ethanediamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N4O2
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
O=C(C(NC1=CC=CC=N1)=O)NC2=CC=CC=N2
InChI
1S/C12H10N4O2/c17-11(15-9-5-1-3-7-13-9)12(18)16-10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,13,15,17)(H,14,16,18)