Principaux documents
PH008343
1-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-b]quinoxalin-1-ol 4,9-dioxide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.213
Numéro MDL:
Autres remarques