Principaux documents
PH008336
7-methoxy-2-methyl-4-oxo-4H-3,1-benzoxazin-6-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.225
Numéro MDL:
Autres remarques