Principaux documents
PH008215
Sigma-Aldrich
Heptyl salicylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O3
Numéro CAS:
Chaîne SMILES 
OC1=C(C=CC=C1)C(OCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-8-11-17-14(16)12-9-6-7-10-13(12)15/h6-7,9-10,15H,2-5,8,11H2,1H3